Learn More
2-Metil-3-butin-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11924621 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11924621 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10502561 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10449260 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11924621 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156820025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 115-19-5 | C5H8O | 84.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-19-5
Fórmula molecular C5H8O
Peso molecular (g/mol) 84.12
Clave InChI CEBKHWWANWSNTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2-methyl, 3-methyl-1-butyn-3-ol, 3-methylbutynol, 2-methyl-2-butynol, ethynyldimethylcarbinol, carbavane, dimethylethynylcarbinol, dimethylethynylmethanol, 1,1-dimethyl-2-propynol
PubChem CID 8258
Nombre IUPAC 2-metilbut-3-in-2-ol
SMILES CC(C)(C#C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3-butyn-2-ol
Punto de fusión 3.0°C
Color Marrón a blanco
Densidad 0.8608g/mL
Punto de ebullición 104.0°C
Temperatura de inflamación 21°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 1% max. tetrahydrofuran (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HC≡CC(CH3)2OH
Índice de refracción 1.4200 to 1.4220
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01,I,235
Fieser 01,674
Índice Merck 15,6108
Gravedad específica 0.8608
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with acetone,benzene,cellosolve,,carbon tetrachloride,cyclohexanone,diethylene,glycol,ethyl acetate,kerosine,methyl ethyl,ketone,mineral spirits,monoethanolamine
Viscosidad 3.02 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-3-butyn-2-ol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.