Learn More
2-Metil-3-butin-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10449260 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10449260 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10502561 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
11924621 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10449260 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156820010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 115-19-5 | C5H8O | 84.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-19-5
Fórmula molecular C5H8O
Peso molecular (g/mol) 84.12
Clave InChI CEBKHWWANWSNTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2-methyl, 3-methyl-1-butyn-3-ol, 3-methylbutynol, 2-methyl-2-butynol, ethynyldimethylcarbinol, carbavane, dimethylethynylcarbinol, dimethylethynylmethanol, 1,1-dimethyl-2-propynol
PubChem CID 8258
Nombre IUPAC 2-metilbut-3-in-2-ol
SMILES CC(C)(C#C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3-butyn-2-ol
Punto de fusión 3.0°C
Color Marrón a blanco
Densidad 0.8608g/mL
Punto de ebullición 104.0°C
Temperatura de inflamación 21°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 1% max. tetrahydrofuran (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HC≡CC(CH3)2OH
Índice de refracción 1.4200 to 1.4220
Cantidad 1 L
Beilstein 01,I,235
Fieser 01,674
Índice Merck 15,6108
Gravedad específica 0.8608
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with acetone,benzene,cellosolve,,carbon tetrachloride,cyclohexanone,diethylene,glycol,ethyl acetate,kerosine,methyl ethyl,ketone,mineral spirits,monoethanolamine
Viscosidad 3.02 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-3-butyn-2-ol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.