Learn More
2-Metil-3-butin-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11371967 2500 mL 2.50 litro
11351967 100 mL 100 ml
11361967 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11371967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07593.0F
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 115-19-5 | C5H8O | 84.118 g/mol
2-Methyl-3-butyn-2-ol is used as an intermediate in the manufacture of products for the agrochemical and specialty chemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl
2-metil-3-butin-2-ol se utiliza como intermedio en la fabricación de productos para la industria agroquímica y la química especializada.
Solubilidad
Completamente miscible.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-19-5
Fórmula molecular C5H8O
Peso molecular (g/mol) 84.118
Número MDL MFCD00004467
Clave InChI CEBKHWWANWSNTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2-methyl, 3-methyl-1-butyn-3-ol, 3-methylbutynol, 2-methyl-2-butynol, ethynyldimethylcarbinol, carbavane, dimethylethynylcarbinol, dimethylethynylmethanol, 1,1-dimethyl-2-propynol
PubChem CID 8258
Nombre IUPAC 2-metilbut-3-in-2-ol
SMILES CC(C)(C#C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3-butyn-2-ol
Punto de fusión 2°C to 3°C
Densidad 0.863
Punto de ebullición 103°C to 104°C
Temperatura de inflamación 22°C (72°F)
Índice de refracción 1.421
Cantidad 2500 mL
Número UN UN1987
Beilstein 635746
Índice Merck 14,6034
Información de solubilidad Fully miscible.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 98%