Learn More
2-metil-3-butenonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-3-butenenitrile |
| CAS | 16529-56-9 |
| Fórmula molecular | C5H7N |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7N/c1-3-5(2)4-6/h3,5H,1H2,2H3 |
| SMILES | CC(C=C)C#N |
| Nombre IUPAC | 2-metilbut-3-enonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 81.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 81.0578 |