Learn More
Alfa Aesar™ 2-Methyl-3-buten-2-ol, 98%
Código de producto. 11415696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
11415696 100mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11415696 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor B20790.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3-buten-2-ol
CAS 115-18-4
Punto de ebullición 98°C to 99°C
Temperatura de inflamación 13°C (55°F)
Olor Like Alcohol
Fórmula molecular C5H10O
Número MDL MFCD00004470
Cantidad 100mL
Número UN UN1987
Beilstein 1698263
Sinónimo 2-methyl-3-buten-2-ol, 1,1-dimethylallyl alcohol, methylbutenol, 3-buten-2-ol, 2-methyl, 3-hydroxy-3-methyl-1-butene, dimethylvinylcarbinol, dimethylvinylmethanol, vinyldimethylcarbinol, isoprenyl alcohol, 3-methyl-1-buten-3-ol
Clave InChI HNVRRHSXBLFLIG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C=C)O
Nombre IUPAC 2-methylbut-3-en-2-ol
Peso molecular (g/mol) 86.134
PubChem CID 8257
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 98%