Learn More
2-Metil-3-buten-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11994621 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11994621 5 g Frasco de vidrio 5 g
10613225 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11994621 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 425690050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4516-90-9 | C5H10O | 86.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4516-90-9
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Clave InChI NVGOATMUHKIQQG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-3-buten-1-ol, 3-buten-1-ol, 2-methyl, 2-methyl-but-3-en-1-ol, 3-buten-1-ol, 2-methyl-, 2s, acmc-20mpc0, acmc-1bn7w, 2-methyl-3-butene-1-ol, 1-hydroxy-2-methyl-3-butene, nvgoatmuhkiqqg-uhfffaoysa
PubChem CID 94292
Nombre IUPAC 2-metilbut-3-en-1-ol
SMILES CC(CO)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3-buten-1-ol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8350g/mL
Punto de ebullición 120.0°C to 121.0°C
Temperatura de inflamación 33°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHCH(CH3)CH2OH
Índice de refracción 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.835
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-3-buten-1-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.