Learn More
2-metil-3,5-dinitrobenzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-methyl-3,5-dinitrobenzonitrile |
| CAS | 948-31-2 |
| Fórmula molecular | C8 H5 N3 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | o-Tolunitrile, 3,5-dinitro- (7CI,8CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5N3O4/c1-5-6(4-9)2-7(10(12)13)3-8(5)11(14)15/h2-3H,1H3 |
| SMILES | Cc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C#N |
| Nombre IUPAC | 2-metil-3,5-dinitrobenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 207.143 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.028 |