Learn More
Ácido 2-metil-3,5-dinitrobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491938 25 g 25 g
11401948 100 g 100 g
11329589 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491938 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14555.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 28169-46-2 | C8H6N2O6 | 226.14 g/mol
2-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid was used to synthesis heterocyclic derivatives and in the synthesis of isoquinolone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-metil-3,5-dinitrobenzoico fue utilizado para la síntesis de derivados heterocíclicos y en la síntesis de isoquinolona.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas, en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28169-46-2
Fórmula molecular C8H6N2O6
Peso molecular (g/mol) 226.14
Número MDL MFCD00007161
Clave InChI CDVNZMKTJIBBBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-dinitro-2-methylbenzoic acid, 3,5-dinitro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-methyl-3,5-dinitro, 3,5-dinitrotoluic acid, o-toluic acid, 3,5-dinitro, 2-methyl-3,5-dinitro-benzoic acid, 3,5-dinitro-2-methyl-benzoic acid, acmc-1cfeu, o-toluic acid,5-dinitro
PubChem CID 98824
Nombre IUPAC ácido 2-metil-3,5-dinitrobenzoico
SMILES CC1=C(C=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid
Punto de fusión 203°C to 207°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2622906
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.15
Porcentaje de pureza 98%