Learn More
2-Metil-3,4-dihidro-2H-1,4-benzotiazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15417498 1 g 1 g
15426186 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417498 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61005.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 58960-00-2 | Molecular Formula: C9H11NS | Molecular Weight: 165.254 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58960-00-2
Fórmula molecular C9H11NS
Peso molecular (g/mol) 165.254
Número MDL MFCD12027245
Clave InChI QZSCUJZRZIIVBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2h-1,4-benzothiazine, 3,4-dihydro-2-methyl, 3,4-dihydro-2-methyl-2h-1,4-benzothiazine, 2-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 thiazine
PubChem CID 13183653
Nombre IUPAC 2-metil-3,4-dihidro-2H-1,4-benzotiazina
SMILES CC1CNC2=CC=CC=C2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.25
Porcentaje de pureza 97%