Learn More
Ácido 2-metil-3,4,6-trifluorobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-3,4,6-trifluorobenzoic Acid |
| CAS | 119916-22-2 |
| Fórmula molecular | C8H5O2F3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5F3O2/c1-3-6(8(12)13)4(9)2-5(10)7(3)11/h2H,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | Cc1c(F)c(F)cc(F)c1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,4,6-trifluoro-2-metilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 190.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.0242 |