Learn More
Ácido 2-metil-3-[(3,4-metilendioxi)fenil]propiónico, Alfa Aesar™
Código de producto. 11397529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397529 5 g 5 g
11387529 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397529 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27924.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77269-66-0
Fórmula molecular C11H12O4
Peso molecular (g/mol) 208.213
Número MDL MFCD06203229
Clave InChI DBXAHUCZEXVUKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-3-3,4-methylenedioxy phenyl propionic acid, 3-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-methylpropanoic acid, 3-1,3-benzodioxol-5-yl-2-methylpropanoic acid, 3-2h-benzo d 1,3-dioxolen-5-yl-2-methylpropanoic acid, acmc-20anr1, 1,3-benzodioxole-5-propanoicacid, a-methyl, alpha-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionic acid, 3-1,3-benzodioxol-5-yl-2-methyl-propanoic acid, 1,3-benzodioxole-5-propanoic acid, .alpha.-methyl, alpha-methyl-1,?3-benzodioxole-?5-?propanoic acid
PubChem CID 19614615
Nombre IUPAC ácido 3-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-metilpropanoico
SMILES CC(CC1=CC2=C(C=C1)OCO2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3-[(3,4-methylenedioxy)phenyl]propionic acid
Punto de fusión 77°C to 80°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.21