Learn More
2-Metil-3-(2-furil)propenal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479372
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479372 10 g 10 g
11489372 50 g 50 g
11499372 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Se returpolicy
Artikelnummer. 11479372 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10125.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 874-66-8 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 874-66-8
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00063240
Clave InChI ZNBXZUKDRRRQJK-FNORWQNLSA-N
Sinónimo 2-methyl-3-2-furyl propenal, alpha-methylfurylacrolein, 2-methyl-3-2-furyl acrolein, furfurylidene-2-propanal, furfurylidine-2-propanal, 2-methyl-3-furylacrolein, alpha-methyl-2-furanacrolein, 2-furfurylidenepropionaldehyde, 3-2-furyl methacrylaldehyde, 2-methyl-3 2-furyl acrolein
PubChem CID 6210220
Nombre IUPAC (E)-3-(furan-2-il)-2-metilprop-2-enal
SMILES CC(=CC1=CC=CO1)C=O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-3- (2-furyl)propenal
Densidad 1.097
Punto de ebullición 280°C to 281°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.614
Cantidad 10 g
Beilstein 2438
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.