Learn More
Ácido 2-metil-2H-indazol-6-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10018249 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10018249 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10018249 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430490010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2H-indazole-6-boronic acid
CAS 1001907-57-8
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 306.0°C to 311.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H9BN2O2
Número MDL MFCD09870057
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-methyl-2h-indazole-6-boronic acid, 2-methyl-2h-indazol-6-yl boronic acid, 2-methylindazole-6-boronic acid, 6-borono-2-methyl-2h-indazole, 6-boronic acid-2-methyl-2h-indazole, boronicacid, b-2-methyl-2h-indazol-6-yl, b-2-methyl-2h-indazol-6-yl-boronic acid, boronic acid, b-2-methyl-2h-indazol-6-yl, acmc-2097na, boron-mol bm794
Clave InChI JADBVQWCMHPPQA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=C2C=CC(=CC2=N1)B(O)O
Nombre IUPAC (2-methyl-2H-indazol-6-yl)boronic acid
Peso molecular (g/mol) 175.98
PubChem CID 44630579
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.98
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-2H-indazole-6-boronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.