Learn More
Ácido 2-metil-2H-indazol-3-carboxílico, Mikromol™
Descripción
Ácido 2-metil-2H-indazol-3-carboxílico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 34252-44-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H8 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Granisetron Hydrochloride Imp. G (EP), Granisetron Imp. G (EP), 2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic Acid, Granisetron Hydrochloride Impurity G, Granisetron Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8N2O2/c1-11-8(9(12)13)6-4-2-3-5-7(6)10-11/h2-5H,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | Cn1nc2ccccc2c1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-metilindazol-3-carboxílico |
| Mostrar más |