Learn More
Ácido 2-metil-2h-indazol-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10601665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10601665 250 mg 250 miligramos
10309902 1 g 1 g
10492654 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10601665 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC44401CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 34252-44-3
Fórmula molecular C9H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 176.175
Clave InChI ABRISPFTOZIXMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-2h-indazole-3-carboxylic acid, 2h-indazole-3-carboxylic acid, 2-methyl
PubChem CID 7060537
Nombre IUPAC ácido 2-metilindazol-3-carboxílico
SMILES CN1C(=C2C=CC=CC2=N1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.17
Porcentaje de pureza 97%