Learn More
2-metil-2H-indazol-3-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10607893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10607893 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10687303 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10692695 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10607893 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC44404CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 34252-54-5
Fórmula molecular C9H8N2O
Peso molecular (g/mol) 160.18
Número MDL MFCD00839530
Clave InChI SMWLSZQHLMZHHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-2h-indazole-3-carbaldehyde, 2-methyl-3-formylindazole, 2h-indazole-3-carboxaldehyde,2-methyl
PubChem CID 818117
Nombre IUPAC 2-metilindazol-3-carbaldehído
SMILES CN1N=C2C=CC=CC2=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2H-indazole-3-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.18
Porcentaje de pureza 97%