Learn More
1,1-dióxido de 2-metil-2H-1,2-benzotiazin-4(3H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dihydro-2-methyl-4H-1,2-benzothiazin-4-one 1,1-Dioxide |
| CAS | 5510-10-1 |
| Fórmula molecular | C9 H9 N O3 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2,3-Dihydro-2-methyl-4H-1,2-benzothiazin-4-one 1,1-Dioxide, 2-Methyl-2H-1,2-benzothiazin-4(3H)-one 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-2-methyl-4-oxo-2H-1,2-benzothiazine 1,1-dioxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO3S/c1-10-6-8(11)7-4-2-3-5-9(7)14(10,12)13/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | CN1CC(=O)c2ccccc2S1(=O)=O |
| Nombre IUPAC | 2-metil-1,1-dioxo-3H-1λ ^{6},2-benzotiazin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 211.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.0303 |