Learn More
2-metil-2-[(trimetilsilil)oxi]propanonitrilo-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-2-[(trimethylsilyl)oxy]propanenitrile-d6 |
| CAS | 107090-98-2 |
| Fórmula molecular | C7H9D6NOSi |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NOSi/c1-7(2,6-8)9-10(3,4)5/h1-5H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(O[Si](C)(C)C)(C#N)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriometil)-2-trimetilsililoxipropanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 163.32 |