Learn More
Hemisulfato de 2-metil-2-tiopseudourea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10306870 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10306870 5 g Glass Bottle 5 g
10183270 100 g Frasco de plástico 100 g
10511761 500 g Frasco de plástico 500 g
10076003 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10306870 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127890050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 867-44-7 | C2H6N2S·1/2H2SO4 | 139.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 867-44-7
Número MDL MFCD00013055
Clave InChI BZZXQZOBAUXLHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo s-methylisothiourea hemisulfate, 2-methyl-2-thiopseudourea hemisulfate, carbamimidothioic acid, methyl ester, sulfate 2:1, s-methylisothiourea sulfate 2:1, s-methylthiouronium sulfate 2:1, bis 2-methylisothiouronium sulphate, methyl carbamimidothioate sulfate 2:1, methylcarbamimidothioate sulfate 2:1, s-methylisothiourea, sulfate, 2-methyl-2-thiopseudourea sulfate 2:1
PubChem CID 13347
Nombre IUPAC metil carbamimidotioato; ácido sulfúrico
SMILES CSC(=N)N.CSC(=N)N.OS(=O)(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulfate
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 240.0°C to 241.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular C4H14N4O4S3
Fórmula lineal [CH3SC(=NH)NH2]2·1/2H2SO4
Cantidad 5 g
Peso molecular (g/mol) 278.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystalline Powder or Crystals