Learn More
Hemisulfato de 2-metil-2-tiopseudourea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10183270 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10183270 100 g Frasco de plástico 100 g
10306870 5 g Glass Bottle 5 g
10511761 500 g Frasco de plástico 500 g
10076003 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10183270 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127891000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 867-44-7 | C2H6N21/2H2SO4 | 139.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 867-44-7
Número MDL MFCD00013055
Clave InChI BZZXQZOBAUXLHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo s-methylisothiourea hemisulfate, 2-methyl-2-thiopseudourea hemisulfate, carbamimidothioic acid, methyl ester, sulfate 2:1, s-methylisothiourea sulfate 2:1, s-methylthiouronium sulfate 2:1, bis 2-methylisothiouronium sulphate, methyl carbamimidothioate sulfate 2:1, methylcarbamimidothioate sulfate 2:1, s-methylisothiourea, sulfate, 2-methyl-2-thiopseudourea sulfate 2:1
PubChem CID 13347
Nombre IUPAC metil carbamimidotioato; ácido sulfúrico
SMILES CSC(=N)N.CSC(=N)N.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulfate
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 240.0°C to 241.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C2H6N21/2H2SO4
Fórmula lineal [CH3SC(=NH)NH2]2·1/2H2SO4
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: 260g/L (20°C). Other solubilities: 4g/L methanol (20°C)
Peso molecular (g/mol) 139.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.