Learn More
Clorhidrato de 2-metil-2-tiopropilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-2-thiopropylamine Hydrochloride |
| CAS | 32047-53-3 |
| Fórmula molecular | C4H12ClNS |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-Amino-2-methyl-2-propanethiol Hydrochloride, 2-Mercapto-2-methyl-1-propylamine Hydrochloride, 2-Methyl-3-aminopropane-2-thiol Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11NS.ClH/c1-4(2,6)3-5;/h6H,3,5H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)(S)CN |
| Nombre IUPAC | 1-amino-2-metilpropano-2-tiol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 141.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.0379 |