Learn More
2-Metil-2-tiazolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394554 100 g 100 g
11384554 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394554 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01329.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2346-00-1 | C4H7NS | 101.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2346-00-1
Fórmula molecular C4H7NS
Peso molecular (g/mol) 101.17
Número MDL MFCD00005314
Clave InChI JUIQOABNSLTJSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-2-thiazoline, 2-methylthiazoline, thiazole, 4,5-dihydro-2-methyl, 2-methyl-4,5-dihydrothiazole, 4,5-dihydro-2-methylthiazole, methyl-2-thiazoline, 2-thiazoline, 2-methyl, unii-8z6ua8v7wn, methyl-2 delta-2 thiazoline, methyl-2 delta-2 thiazoline french
PubChem CID 16867
Nombre IUPAC 2-methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazole
SMILES CC1=NCCS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2-thiazoline
Punto de fusión -101°C
Densidad 1.072
Punto de ebullición 144°C to 145°C
Temperatura de inflamación 37°C (98°F)
Índice de refracción 1.52
Cantidad 100 g
Número UN UN1993
Beilstein 104274
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.17
Porcentaje de pureza 97%