Learn More
2-metil-2-(propilamino)-1-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-2-(propylamino)-1-propanol |
| CAS | 55968-10-0 |
| Fórmula molecular | C7H17NO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | NSC 37251, 2-Methyl-2-(propylamino)propan-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H17NO/c1-4-5-8-7(2,3)6-9/h8-9H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCNC(C)(C)CO |
| Nombre IUPAC | 2-metil-2-(propilamino)propan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 131.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.131 |