Learn More
2-Metil-2-propil-1,3-propanediol, TRC
Código de producto. 30479267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479267 50 g 50 g
30476281 25 g 25 g
30466168 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479267 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32059050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-26-2
Fórmula molecular C7 H16 O2
Peso molecular (g/mol) 132.2
Sinónimo 2-Methyl-2-propylpropane-1,3-diol, 1,3-Propanediol, 2-methyl-2-propyl-, 2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol, 2-Propyl-2-methyl-1,3-propanediol, NSC 26233
Nombre IUPAC 2-metil-2-propilpropano-1,3-diol
SMILES CCCC(C)(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2-propylpropane-1,3-diol
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H16O2/c1-3-4-7(2,5-8)6-9/h8-9H,3-6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.115