Learn More
2-metil-2-propoxipropano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-2-propoxypropane |
| CAS | 29072-93-3 |
| Fórmula molecular | C7H16O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl-2-propoxypropane, 1,1-Dimethylethyl Propyl Ether, 1-tert-Butoxypropane, Propyl 1,1-Dimethylethyl Ether, Propyl tert-Butyl Ether, n-Propyl tert-Butyl Ether, tert-Butyl n-Propyl Ether, tert-Butyl Propyl Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16O/c1-5-6-8-7(2,3)4/h5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCOC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-metil-2-propoxipropano |
| Peso molecular (g/mol) | 116.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.1201 |