Learn More
2-metil-2-propen-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-2-propen-1-ol |
| CAS | 513-42-8 |
| Fórmula molecular | C4H8O |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 2-Methallyl Alcohol, 2-Methyl-2-propenol, 2-Methyl-3-hydroxy-1-propene, 2-Methylallyl Alcohol, 2-Methylprop-1-en-3-ol, 3-Hydroxy-2-methylpropene, Isopropenyl Carbinol, Methacryl Alcohol, Methallyl Alcohol, NSC 30674, NSC 404204, β-Methallyl Alcohol, β-Methylallyl Alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h5H,1,3H2,2H3 |
| SMILES | C=C(CO)C |
| Nombre IUPAC | 2-metilprop-2-en-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 72.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 72.0575 |