Learn More
2-Metil-2-propen-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15406978
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15406978 5 g 5 g
15496968 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15406978
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60502.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 513-42-8
Fórmula molecular C4H8O
Número MDL MFCD00004737
Clave InChI BYDRTKVGBRTTIT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10557
Nombre IUPAC 2-metilprop-2-en-1-ol
SMILES CC(=C)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2-propen-1-ol
Densidad 0.857
Punto de ebullición 113°C to 115°C
Temperatura de inflamación 32°C (90°F)
Fórmula lineal CH2=C(CH3)CH2OH
Índice de refracción 1.426
Cantidad 5 g
Número UN UN2614
Beilstein 969226
Sinónimo methallyl alcohol, 2-methyl-2-propen-1-ol, 2-methylallyl alcohol, isopropenyl carbinol, 2-propen-1-ol, 2-methyl, beta-methallyl alcohol, methacryl alcohol, 3-hydroxy-2-methylpropene, beta-methylallyl alcohol, 2-methyl-2-propene-1-ol
Peso molecular (g/mol) 72.107
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 98%