Learn More
2-Metil-2-propen-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10756361 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
100 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10756361 10 mL 10 ml
10773144 100 mL 100 ml
10153530 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10756361 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150290100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 513-42-8 | C4H8O | 72.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 513-42-8
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00004737
Clave InChI BYDRTKVGBRTTIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methallyl alcohol, 2-methyl-2-propen-1-ol, 2-methylallyl alcohol, isopropenyl carbinol, 2-propen-1-ol, 2-methyl, beta-methallyl alcohol, methacryl alcohol, 3-hydroxy-2-methylpropene, beta-methylallyl alcohol, 2-methyl-2-propene-1-ol
PubChem CID 10557
Nombre IUPAC 2-metilprop-2-en-1-ol
SMILES CC(=C)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2-propen-1-ol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -50°C
Densidad 0.8500g/mL
Punto de ebullición 113°C to 115°C
Temperatura de inflamación 33°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=C(CH3)CH2OH
Índice de refracción 1.4250 to 1.427
Cantidad 10 mL
Beilstein 01, 443
Gravedad específica 0.85
Información de solubilidad Solubility in water: 11 %. Other solubilities: soluble in alcohols,esters,ketones and,hydrocarbons
Viscosidad 2.24 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-2-propen-1-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.