Learn More
(±)-2-Metil-2-propanosulfinamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11447066
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
11447066 1 g 1 g
11457066 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11447066 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25385.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 146374-27-8 | C4H11NOS | 121.20 g/mol
(±)-2-Methyl-2-propanesulfinamide is used in the synthesis of 4-sulfonyliminopiperidine and its reaction with benzyl Grignard to form an important pharmaceutical building block, 4-benzyl-4-aminopiperidne. It is also used to prepare spiro tosylaziridines via methylene insertion into the derived sulfonylimine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (±)-2-metil-2-propanosulfinamida se utiliza en la síntesis de 4-sulfoniliminopiperidina y su reacción con Grignard bencílicos para formar un importante compuesto básico farmacéutico, la 4-bencil-4-aminopiperidina. También se utiliza para preparar espirotosilaziridinas mediante la inserción de metileno en la sulfonilimina derivada.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 146374-27-8
Fórmula molecular C4H11NOS
Peso molecular (g/mol) 121.20
Número MDL MFCD01863616,MFCD05861480
Clave InChI CESUXLKAADQNTB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-methyl-2-propanesulfinamide, tert-butanesulfinamide, t-butylsulfinamide, tert-butylsulfinamide, 1,1-dimethylethylsulfinamide, 2-propanesulfinamide, 2-methyl, 2-methyl-propane-2-sulfinic acid amide, tert-butylsulphinamide, unii-i85yc2za8o, i85yc2za8o
PubChem CID 3382465
Nombre IUPAC 2-metilpropano-2-sulfinamida
SMILES CC(C)(C)S(N)=O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material (±)-2-Methyl-2-propanesulfinamide
Punto de fusión 97°C to 101°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.2
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.