Learn More
2-metil-2-propano-d9-tiol, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butanethiol-D9 |
| CAS | 99224-24-5 |
| Fórmula molecular | C4 D9 H S |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 2-Propane-1,1,1,3,3,3-d6-thiol, 2-(methyl-d3)- (9 CI), 2-(Methyl-d3)-2-propane-1,1,1,3,3,3-d6-thiol, 1,1-Dimethylethanethiol-d9, tert-Butanethiol-d9, tert-Butyl-d9 mercaptan, tert-Butylthiol-d9, tert-Butanethiol-D9 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H10S/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)propano-2-tiol |
| Peso molecular (g/mol) | 99.2427 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 99.1068 g/mol |
| Mostrar más |