Learn More
2-Metil-2-fenilsuccinimida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15437927 5 g 5 g
15427927 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51038.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1497-17-2 | C11H11NO2 | 189.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1497-17-2
Fórmula molecular C11H11NO2
Peso molecular (g/mol) 189.21
Número MDL MFCD00005496
Clave InChI UDESUGJZUFALAM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-methyl-2-phenylsuccinimide, n-desmethylmethsuximide, normesuximide, a-methyl-a-phenylsuccinimide, n-demethylmethsuximide, 2,5-pyrrolidinedione, 3-methyl-3-phenyl, alpha-methyl-alpha-phenylsuccinimide, 3-methyl-3-phenyl-2,5-pyrrolidinedione, .alpha.-methyl-.alpha.-phenylsuccinimide, normethsuximide
PubChem CID 92154
Nombre IUPAC 3-metil-3-fenilpirrolidina-2,5-diona
SMILES CC1(CC(=O)NC1=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2-phenylsuccinimide
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.21
Porcentaje de pureza 99%