Learn More
Cloruro de 2-metil-2-fenilpropilmagnesio, solución de 0,5 M en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11955991 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11955991 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
11965991 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11955991 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438751000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 35293-35-7 | C10H13ClMg | 192.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35293-35-7 , 60-29-7
Fórmula molecular C10H13ClMg
Peso molecular (g/mol) 192.97
Número MDL MFCD00075586
Clave InChI BXKYFONHSSFLKR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo neophylmagnesium chloride, chloro 2-methyl-2-phenylpropyl magnesium, magnesium, chloro 2-methyl-2-phenylpropyl, 2-methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride, 2-methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride solution, neophyl magnesium chloride, bxkyfonhssflkr-uhfffaoysa-m, 2-methyl-2-phenylpropyl magnesium chloride, 2-methyl-2-phenyl-propanyl magnesium chloride, 2-methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride solution, 0.5 m in diethyl ether
PubChem CID 118802
Nombre IUPAC magnesio;2-metanidilpropan-2-ilbenceno;cloruro
SMILES CC(C)(C[Mg]Cl)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride
% mín. CAS 10.16, 84.77
% máx. CAS 15.23, 89.84
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7600g/mL
Temperatura de inflamación −28°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal C6H5C(CH3)2CH2MgCl
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.97
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride, 0.5M solution in diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.