Learn More
2-Metil-2-fenilpropanonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10210020 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10210020 1 g 1 g
10391620 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10210020 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438250010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1195-98-8 | C10H11N | 145.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1195-98-8
Fórmula molecular C10H11N
Peso molecular (g/mol) 145.21
Clave InChI PGQTYXFMSZUGOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-2-phenyl-propionitrile, phenylisobutyronitrile, 2-phenylisobutyronitrile, 2-methyl-2-phenylpropionitrile, 2-methyl-2-phenyl-propanenitrile, alpha,alpha-dimethylbenzyl cyanide, benzeneacetonitrile,a,a-dimethyl, alpha,alpha-dimethylphenylacetonitrile, benzeneacetonitrile,, a,, a-dimethyl, benzeneacetonitrile, alpha,alpha-dimethyl
PubChem CID 2797591
Nombre IUPAC 2-metil-2-fenilpropanonitrilo
SMILES CC(C)(C#N)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 54°C to 56°C (1.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.