Learn More
Ácido 2-metil-2- pentenoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11487917 250 g 250 g
11467917 10 g 10 g
11477917 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16587.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3142-72-1 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3142-72-1
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.144
Número MDL MFCD00002655
Clave InChI JJYWRQLLQAKNAD-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo 2-methyl-2-pentenoic acid, trans-2-methyl-2-pentenoic acid, e-2-methylpent-2-enoic acid, e-2-methyl-2-pentenoic acid, 2-pentenoic acid, 2-methyl, 2-pentenoic acid, 2-methyl-, e, e-2-methylpent-2-en-1-oic acid, s-2-methylpentenoic acid, 2e-2-methylpent-2-enoic acid, 2-methylpent-2-en-1-oic acid
PubChem CID 5365909
Nombre IUPAC ácido (E)-2-metilpent-2-enoico
SMILES CCC=C(C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2-pentenoic acid
Densidad 0.978
Punto de ebullición 120°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 107°C (225°F)
Olor Characteristic
Cantidad 250 g
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.15
Porcentaje de pureza 99%