Learn More
2-Metil-2-pentenal, (E)+(Z), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11472358 100 g 100 g
11462358 25 g 25 g
11482358 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15729.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 623-36-9 | C6H10O | 98.145 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-36-9
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.145
Número MDL MFCD00006978
Clave InChI IDEYZABHVQLHAF-GQCTYLIASA-N
Sinónimo 2-methyl-2-pentenal, 2-pentenal, 2-methyl, e-2-methyl-2-pentenal, 2-methyl-3-ethylacrolein, 2-methyl-2-penten-1-al, 2-methyl-2-pentene-1-al, 2,4-dimethylcrotonaldehyde, trans-2-methyl-2-pentenal, e-2-methylpent-2-enal, unii-98qag1u530
PubChem CID 5319754
Nombre IUPAC (E)-2-metilpient-2-enal
SMILES CCC=C(C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2-pentenal
Nombre de nota (E)+(Z)
Punto de fusión -90°C
Densidad 0.86
Punto de ebullición 134°C to 136°C
Temperatura de inflamación 31°C (87°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.4495
Cantidad 100 g
Número UN UN1988
Beilstein 506124
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.15
Porcentaje de pureza 97%