Learn More
2-Metil-2-pentanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489386 5 g 5 g
11499386 25 g 25 g
11409396 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489386 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19090.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 590-36-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
It is used to study its antagonist activity. It reacts with a second target site to alter the spatial relation between the hydrophobic agonist binding site and the allosteric site. It may initiate the polymerization of isocyanates and epoxides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para estudiar su actividad antagonista. Reacciona con un segundo lugar objetivo para alterar la relación espacial entre el sitio de unión agonista hidrófobo y el sitio alostérico. Puede iniciar la polimerización de isocianatos y epoxidas.
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C (32 g/l). Soluble en alcohol.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 590-36-3
Fórmula molecular C6H14O
Peso molecular (g/mol) 102.18
Número MDL MFCD00004485
Clave InChI WFRBDWRZVBPBDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-2-pentanol, 2-pentanol, 2-methyl, 2-hydroxy-2-methylpentane, unii-hu2so831kp, dimethylpropylcarbinol, hu2so831kp, 1,1-dimethylbutanol, methyl-2 pentanol-2, 2-methyl-2-hydroxypentane, acmc-209m9l
PubChem CID 11543
Nombre IUPAC 2-Metilpentano-2-ol
SMILES CCCC(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2-pentanol
Punto de fusión -103°C
Punto de ebullición 120°C to 122°C
Temperatura de inflamación 30°C (86°F)
Olor Alcohol-like
Cantidad 5 g
Número UN UN2560
Beilstein 1718951
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 99%