Learn More
2-metil-2-octanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-2-octanol |
| CAS | 628-44-4 |
| Fórmula molecular | C9 H20 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | NSC 21984, n-Hexyldimethylcarbinol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H20O/c1-4-5-6-7-8-9(2,3)10/h10H,4-8H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCCCC(C)(C)O |
| Nombre IUPAC | 2-metiloctan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 144.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.1514 |