Learn More
2-Metil-2-nitropropano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10685632 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
25g; frasco de vidrio
Código de producto.
10685632 25g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10685632 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 182960250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 594-70-7 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2-nitropropane
Nombre de nota 99%
CAS 594-70-7
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 24°C
Color Blanco
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 126°C to 127°C
Temperatura de inflamación 19°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 % min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H9NO2
Fórmula lineal (CH3)3CNO2
Índice de refracción 1.3990 to 1.403
Número MDL MFCD00007393
Cantidad 25 g
Beilstein 01, 129
Gravedad específica 0.95
Sinónimo propane, 2-methyl-2-nitro, trimethylnitromethane, 2-nitroisobutane, 2-nitro-2-methylpropane, tert-nitrobutane, 1,1-dimethyl-1-nitroethane, nitro-tert-butane, 2-methyl-2-nitro-propane, unii-9dkh5l679z, ccris 5044
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI AIMREYQYBFBEGQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-metil-2-nitropropano
Peso molecular (g/mol) 103.12
PubChem CID 11672
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino, cristales o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-2-nitropropane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.