Learn More
2-metil-2-(nitroamino)-1-propanol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-2-(nitroamino)-1-propanol |
| CAS | 1239666-60-4 |
| Fórmula molecular | C4H10N2O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10N2O3/c1-4(2,3-7)5-6(8)9/h5,7H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(CO)N[N+](=O)[O-] |
| Peso molecular (g/mol) | 134.13 |