Learn More
Ácido clorhidrato 2-metil-2-(morfolina 4-il)propanoico, TRC
Código de producto. 30476531
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476531 100 mg 100 miligramos
30481875 50 mg 50 miligramos
30472995 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30476531 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM357943100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 375397-37-8
Fórmula molecular C8H15NO3.HCl
Peso molecular (g/mol) 209.67
Sinónimo 4-Morpholineacetic acid, α,α-dimethyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), 4-Morpholineacetic acid, α,α-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 2-Methyl-2-(morpholin-4-yl)propanoic acid hydrochloride, α,α-Dimethyl-4-morpholineacetic acid hydrochloride
Nombre IUPAC ácido 2-metil-2-morfolina 4-ilpropanoico; Cloruro
SMILES Cl.CC(C)(N1CCOCC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-methyl-2-(morpholin-4-yl)propanoic Acid hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO3.ClH/c1-8(2,7(10)11)9-3-5-12-6-4-9;/h3-6H2,1-2H3,(H,10,11);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.0819