Learn More
2-metil-2-ciclopentenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-2-cyclopentenone |
| CAS | 1120-73-6 |
| Fórmula molecular | C6H8O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Methyl-2-cyclopentene-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O/c1-5-3-2-4-6(5)7/h3H,2,4H2,1H3 |
| SMILES | CC1=CCCC1=O |
| Nombre IUPAC | 2-metilciclopent-2-en-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 96.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 96.0575 |