Learn More
2-Metil-2-ciclopenten-1-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10056253 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10056253 1 g Frasco de vidrio 1 g
10462821 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10056253 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 270360010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1120-73-6 | C6H8O | 96.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1120-73-6
Fórmula molecular C6H8O
Peso molecular (g/mol) 96.13
Número MDL MFCD00012275
Clave InChI ZSBWUNDRDHVNJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylcyclopent-2-enone, 2-methyl-2-cyclopenten-1-one, 2-cyclopenten-1-one, 2-methyl, 2-methyl-2-cyclopentenone, cyclopentenone, 2-methyl, cyclopentenone, methyl, methyl-cyclopentenone, acmc-20af73, 2-cyclopenten-1-one, methyl, 2-cyclopenten-1-one,2-methyl
PubChem CID 14266
Nombre IUPAC 2-metilciclopent-2-en-1-ona
SMILES CC1=CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 0.9790g/mL
Punto de ebullición 158.0°C to 161.0°C
Temperatura de inflamación 48°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C5H5(0)
Índice de refracción 1.4780 to 1.4800
Cantidad 1 g
Beilstein 07, 52
Gravedad específica 0.979
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.