Learn More
2-Metil-2-buteno, grado técnico 90%, TRC
Código de producto. 30476664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30476664 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30476664 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29497510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-methyl-2-butene
CAS 513-35-9
Fórmula molecular C5H10
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-Butene, 2-methyl-, 2-Methyl-2-butene, 1,1,2-Trimethylethylene, 2-Methyl-2-butylene, 3-Methyl-2-butene, Amylene, NSC 74118, Trimethylethene, Trimethylethylene, β-Isoamylene
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3
SMILES CC=C(C)C
Nombre IUPAC 2-metilbut-2-eno
Peso molecular (g/mol) 70.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.0783