Learn More
2-metil-2-butanol, LoGiCal
Código de producto. 30459541
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459541 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459541 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1275.44
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Amyl Alcohol
CAS 75-85-4
Nombres de analitos o componentes tert-Amyl Alcohol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H12 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo t-Amyl alcohol, 2-Butanol, 2-methyl-, tert-Pentyl alcohol (8CI), 2-Methyl-2-butanol, 1,1-Dimethyl-1-propanol, 2-Ethyl-2-propanol, 2-Hydroxy-2-methylbutane, 2-Methyl-2-hydroxybutane, Amylene hydrate, Dimethylethylcarbinol, Ethyldimethylcarbinol, NSC 25498, tert-Amyl alcohol, tert-Pentanol
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCC(C)(C)O
Nombre IUPAC 2-metilbutan-2-ol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 88.15
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.0888 g/mol