Learn More
2-Methyl-2-butanol, 99+%, extra pure, ACROS Organics™
Código de producto. 10471641 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10471641 5 mL Glass bottle 5 ml
1 options
Código de producto. 10471641 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 220230050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2-butanol
Nombre de nota p.a.
CAS 75-85-4
Color Incolora
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C5H12O
Fórmula lineal C2H5C(CH3)2OH
Índice de refracción 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00004478
Cantidad 5 mL
Beilstein 01, 388
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Índice Merck 15, 7253
Sinónimo 2-methyl-2-butanol, tert-amyl alcohol, amylene hydrate, tert-pentyl alcohol, tert-pentanol, t-amyl alcohol, 2-butanol, 2-methyl, dimethylethylcarbinol, ethyldimethylcarbinol, tert-isoamyl alcohol
Clave InChI MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(C)(C)O
Nombre IUPAC 2-metilbutan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 88.15
PubChem CID 6405
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Forma física Liquid