Learn More
2-Metil-2-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
2-Methyl-2-butanol is used as a solvent in flavors, pharmaceuticals, corrosion inhibitors, resins, gums, coating materials and in organic synthesis. It acts as a frothing agent (ore flotation), surfactant (petroleum recovery) and stabilizing agent. Further, it is used in processing aids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 2-metil-2-butanol se utiliza como disolvente en sabores, productos farmacéuticos, inhibidores de la corrosión, resinas, gomas, materiales de recubrimiento y en síntesis orgánica. Actúa como agente espumante (flotación de mineral), surfactante (recuperación de petróleo) y agente estabilizador. Además, se utiliza en ayudas al procesamiento.
Solubilidad
Miscible con alcohol, éter, benceno, cloroformo, glicerol, aceites y acetona.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-2-butanol |
| Punto de fusión | -12°C |
| Densidad | 0.805 g/mL |
| Punto de ebullición | 101°C to 103°C |
| Temperatura de inflamación | 20°C (68°F) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.98 |
| Índice de refracción | 1.405 |
| Cantidad | 500 mL |
| Número UN | UN1105 |
| Beilstein | 1361351 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Methyl-2-butanol
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyl-2-butanol
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.