Learn More
2-metil-2-butanol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30316739 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316739 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15084410AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Amyl Alcohol
CAS 75-85-4
Nombres de analitos o componentes tert-Amyl Alcohol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H12 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo t-Amyl alcohol, 2-Butanol, 2-methyl-, tert-Pentyl alcohol (8CI), 2-Methyl-2-butanol, 1,1-Dimethyl-1-propanol, 2-Ethyl-2-propanol, 2-Hydroxy-2-methylbutane, 2-Methyl-2-hydroxybutane, Amylene hydrate, Dimethylethylcarbinol, Ethyldimethylcarbinol, NSC 25498, tert-Amyl alcohol, tert-Pentanol
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
SMILES CCC(C)(C)O
Nombre IUPAC 2-metilbutan-2-ol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 88.15
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.0888 g/mol