Learn More
2-metil-2-(benciltio)propilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-2-(benzylthio)propylamine |
| CAS | 59681-09-3 |
| Fórmula molecular | C11H17NS |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Benzylmercapto-2-methylpropylamine, 2-Benzylthio-2-methylpropylamine, 2-Methyl-2-[(phenylmethyl)thio]-1-propanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17NS/c1-11(2,9-12)13-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9,12H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(CN)SCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-bencilsulfanil-2-metilpropan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 195.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.1082 |