Learn More
2-Metil-2,4-pentanodiol, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10657192 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10657192 50 g Frasco de vidrio 50 g
1 options
Código de producto. 10657192 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 219450500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.55€
    23.65€ / 50 g
    Ahorro 2.90€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2, 4-pentanediol
CAS 107-41-5
Punto de fusión -40.0°C
Densidad 0.9220g/mL
Punto de ebullición 197.0°C
Temperatura de inflamación 93°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H14O2
Fórmula lineal CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH
Índice de refracción 1.4260 to 1.4280
Cantidad 50 g
Beilstein 01,486
Fieser 01,693
Índice Merck 15,4746
Gravedad específica 0.922
Sinónimo hexylene glycol, 2-methyl-2,4-pentanediol, pinakon, 2,4-dihydroxy-2-methylpentane, 2,4-pentanediol, 2-methyl, diolane, isol, 4-methyl-2,4-pentanediol, 1,1,3-trimethyltrimethylenediol, 2-methyl pentane-2,4-diol
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and lower aliphathic,hydrocarbons
Clave InChI SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(CC(C)(C)O)O
Nombre IUPAC 2-metilpentano-2,4-diol
Peso molecular (g/mol) 118.18
PubChem CID 7870
ChEBI CHEBI:62995
Viscosidad 36 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 99+%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-2,4-pentanediol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyl-2,4-pentanediol