Learn More
(+/-)-2-Metil-2,4-pentanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342056 100 mL 100 ml
11352056 500 mL 500 ml
11362056 2500 mL 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11342056 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03187.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-41-5 | C6H14O2 | 118.176 g/mol
(±)-2-Methyl-2,4-pentanediol is used to control the flow properties of industrial products such as paints, coatings, cleansers, solvents, and hydraulic fluids. It acts as a thickening agent in cosmetic products. It serves as a coupling agent and an additive to hydraulic fluids, inks and cement. It is also employed as a blood volume expander. Further, it is used as a solvent for cleaning and colorant products. In addition to this, it is used in laboratory studies as a precipitant and cryoprotectant in protein crystallography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (^+)-2-metil-2,4-pentanediol se utiliza para controlar las propiedades de flujo de productos industriales como pinturas, revestimientos, limpiadores, disolventes y fluidos hidráulicos. Actúa como agente espesante en productos cosméticos. Sirve como agente de acoplamiento y aditivo para fluidos hidráulicos, colorantes y cemento. También se emplea como expansor del volumen plasmático y como disolvente para productos de limpieza y colorantes. Además, se utiliza en estudios de laboratorio como precipitante y crioprotector en la cristalografía de proteínas.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol, éter, ácidos grasos e hidrocarburos alifáticos inferiores. Ligeramente miscible con tetracloruro de carbono.
Notas
Higroscópico. Incompatible con ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-41-5
Fórmula molecular C6H14O2
Peso molecular (g/mol) 118.176
Número MDL MFCD00004547
Clave InChI SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexylene glycol, 2-methyl-2,4-pentanediol, pinakon, 2,4-dihydroxy-2-methylpentane, 2,4-pentanediol, 2-methyl, diolane, isol, 4-methyl-2,4-pentanediol, 1,1,3-trimethyltrimethylenediol, 2-methyl pentane-2,4-diol
PubChem CID 7870
ChEBI CHEBI:62995
Nombre IUPAC 2-metilpentano-2,4-diol
SMILES CC(CC(C)(C)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-2-Methyl-2,4-pentanediol
Punto de fusión -40°C
Densidad 0.922
Punto de ebullición 197°C
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Olor Weak
Índice de refracción 1.427
Cantidad 100 mL
Beilstein 1098298
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,4710
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol,ether,fatty acids and lower aliphatic hydrocarbons. Slightly miscible with carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 98%